Learn More
Céfépime dichlorhydrate monohydraté, Mikromol™
Code produit 17961816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961816 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17961816 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1475.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
dichlorhydrate de céfépime monohydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefepime dihydrochloride monohydrate
CAS 123171-59-5
Noms d’analytes ou de composants Cefepime dihydrochloride monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H24 N6 O5 S2 . 2 Cl H . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cefepime dihydrochloride monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidinio)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate dihydrochloride monohydrate, Pyrrolidinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, chloride, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Pyrrolidinium, 1-[[7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, chloride, monohydrochloride, monohydrate, [6R-[6alpha,7beta(Z)]]-
Formule InChI InChI=1S/C19H24N6O5S2.2ClH.H2O/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;;;/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);2*1H;1H2/b23-12-;;;/t13-,17-;;;/m1.../s1
SMILES O.Cl.Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[N+]3(C)CCCC3)\c4csc(N)n4
Nom IUPAC (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-3-[(1-metilpirrolidin-1-io-1-il)metil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato; hidrato; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 571.5
Quantité 250 mg
Poids de la formule 570,0889 g/mol