missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefiderocol, MedChemExpress

Code produit. 16489907
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16489907

Marque: Medchem Express HY17628

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Cefiderocol (S-649266) is a siderophore cephalosporin which has a potent activity against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species with MIC50s of 2 μg/mL or less.

Cefiderocol (S-649266) is a siderophore cephalosporin which has a potent activity against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species with MIC50s of 2 μg/mL or less.

Spécification

Nom chimique ou matériau Cefiderocol
CAS 1225208-94-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H34ClN7O10S2
Quantité 5 mg
Synonyme S-649266
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (332.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.06 mg/mL (1.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C(N12)=C(C[N+]3(CCNC(C4=CC=C(O)C(O)=C4Cl)=O)CCCC3)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C5=CSC(N)=N5)=N\OC(C)(C(O)=O)C)=O)C1=O)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 752.21
Poids de la formule 752.21
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis