Learn More
Céfopérazone EP Impureté C, Mikromol™
Description
Céfopérazone EP Impureté C
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol |
| CAS | 13183-79-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C2 H4 N4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Cefoperazone Sodium Imp. C (EP), Cefoperazone Imp. C (EP), 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol, Cefoperazone Sodium Impurity C, Cefoperazone Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7) |
| SMILES | Cn1nnnc1S |
| Nom IUPAC | 1-méthyltétazole-5-thiol |
| Show More |