Learn More
Cefoperazone sodium salt, MedChemExpress
Code produit. 16462089
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16462089
Marque: Medchem Express HYB0210A
MedChemExpress Cefoperazone sodium salt (CP 52640-2), a semisynthetic cephalosporin, has a broad spectrum of antibacterial activity.
Cefoperazone sodium salt (CP 52640-2), a semisynthetic cephalosporin, has a broad spectrum of antibacterial activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefoperazone sodium salt
Forme physique Powder
CAS 62893-20-3
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H26N9NaO8S2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme CP 52640-2
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (374.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (89.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](NC(N4C(C(N(CC)CC4)=O)=O)=O)C5=CC=C(O)C=C5)=O)C1=O)O[Na]
Poids moléculaire (g/mol) 667.65
Poids de la formule 667.65
Pourcentage de pureté 98.33%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.