Learn More
Kit de disques combinés Cefpodoxime
Click to view available options
Quantité:
50 disques/cartouche (250 disques/boîte)
Conditionnement:
250 tests
Description
Détectez les β-lactamases à spectre étendu (ESBL) dans les entérobactéries qui ne produisent pas d'enzymes AmpC inductibles avec le kit de disques combinés Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefpodoxim. Le test associe l'utilisation de deux disques : Un premier disque contient à la fois du Cefpodoxime et de l'acide clavulanique (inhibiteur de ß-lactamases) et un second disque contient du Cefpodoxime uniquement.
Les β-lactamases à spectre étendu sont des enzymes capables de conférer une résistance bactérienne à la pénicilline, à la céphalosporine et à l’aztréonam par hydrolyse de ces antibiotiques1,2. La production d’ESBL est un mécanisme de résistance important qui empêche le traitement antimicrobien des infections causées par les entérobactéries et constitue une menace grave pour l’armure antibiotique actuellement disponible3.
Utilisez le kit de disques combinés Cefpodoxime comme méthode rapide et simple pour détecter des ESBL dans les entérobactéries.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Utilisez le kit de disques combinés Cefpodoxime comme méthode rapide et simple pour détecter des ESBL dans les entérobactéries.
- Résultats rapides
- Format de cartouche simple et prêt à l’emploi.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C à +8°C |
| Description | Kit de disques combinés Cefpodoxime |
| Concentration | CD01 : Cefpodoxime / Acide clavualanique 10/1 µg ; CPD10 : Cefpodoxime 10 µg |
| Substances à analyser détectables | Bêta-lactamases à spectre étendu (ESBL) |
| Type | Kit de disques combinés Cefpodoxime |
| Type d’emballage | 5 carton/boîte |
| Quantité | 50 disques/cartouche (250 disques/boîte) |