Learn More
Céfradine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312269 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312269 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRECA11064800
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefradine
CAS 38821-53-3
Noms d’analytes ou de composants Cefradine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C16 H19 N3 O4 S
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Cefradine, (6R,7R)-7-[[(2R)-amino(cyclohexa-1,4-dienyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Cephradine, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), Anspor, Cefradex, Cefradin, Cefrag, Cefro, Celex, Cephradin, Cesporan, Dimacef, Easkacef, Ecosporina, Eskacef, Lenzacef, Lisacef, Megacef, SQ 11436, Samedrin, Sefril, Velocef, Velosef, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-(1,4-cyclohexadien-1-yl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-, [6R-[6alpha,7beta(R*)]]-, 7-[D-alpha-Amino-(1,4-cyclohexadienyl)acetamide]-3-desacetoxycephalosphoranic acid, Cephalexin related, CCI 9420, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(amino-1,4-cyclohexadien-1-ylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]-, (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-(1,4-cyclohexadien-1-yl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[D-α-Amino-(1,4-cyclohexadienyl)acetamide]-3-desacetoxycephalosphoranic acid
Formule InChI InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-3,6,10-11,15H,4-5,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-/m1/s1
SMILES CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)C3=CCC=CC3)C2=O)C(=O)O
Nom IUPAC Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-ciclohexa-1,4-dien-1-ilacetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
Poids moléculaire (g/mol) 349.4
Quantité 100 mg
Poids de la formule 349,1096 g/mol