Learn More
Ceftazidime pentahydrate, 95%, Thermo Scientific™
155.00€ - 579.98€
Identifiants chimiques
CAS 78439-06-2
Formule moléculaire C22H32N6O12S2
Poids moléculaire (g/mol) 636.648
Numéro MDL MFCD00153936
Clé InChI NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
CID PubChem 131673973
ChEBI CHEBI:3509
Nom IUPAC 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate
SMILES CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15457829
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66460.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
158.00€
155.00€ / 1g
Économisez 3.00€
1% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15467829
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66460.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
592.00€
579.98€ / 5g
Économisez 12.02€
2% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Sparingly soluble in aqueous solution
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Spécification
Identifiants chimiques
78439-06-2
636.648
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
CHEBI:3509
CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O
C22H32N6O12S2
MFCD00153936
131673973
2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate
Spécification
Ceftazidime pentahydrate
White
MFCD00153936
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate
131673973
636.65
78439-06-2
C22H32N6O12S2
Sparingly soluble in aqueous solution
CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O
636.648
CHEBI:3509
95%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H334-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H319-H334
missing translation for 'rtecsNumber' : UU2230000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato