Learn More
Ceftazidime pentahydrate, 95%, Thermo Scientific™
155.00€ - 579.98€
Identifiants chimiques
| CAS | 78439-06-2 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C22H32N6O12S2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 636.648 |
| Numéro MDL | MFCD00153936 |
| Clé InChI | NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N |
| CID PubChem | 131673973 |
| ChEBI | CHEBI:3509 |
| Nom IUPAC | 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate |
| SMILES | CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15457829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66460.03 |
1g |
158.00€ 155.00€ / 1g Économisez 3.00€ 1% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15467829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66460.06 |
5g |
592.00€ 579.98€ / 5g Économisez 12.02€ 2% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySparingly soluble in aqueous solution
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Identifiants chimiques
| 78439-06-2 | |
| 636.648 | |
| NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N | |
| CHEBI:3509 | |
| CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O |
| C22H32N6O12S2 | |
| MFCD00153936 | |
| 131673973 | |
| 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate |
Spécification
| Ceftazidime pentahydrate | |
| White | |
| MFCD00153936 | |
| NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N | |
| 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy-2-methylpropanoate;pentahydrate | |
| 131673973 | |
| 636.65 |
| 78439-06-2 | |
| C22H32N6O12S2 | |
| Sparingly soluble in aqueous solution | |
| CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O | |
| 636.648 | |
| CHEBI:3509 | |
| 95% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H334-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H319-H334
missing translation for 'rtecsNumber' : UU2230000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.