Learn More
Ceftriaxone sodique hémiheptahydraté, LoGiCal
Code produit 30464039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464039 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464039 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0251.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate
CAS 104376-79-6
Noms d’analytes ou de composants Ceftriaxone sodium hemiheptahydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H18 N8 O7 S3 • 2 Na • 3.5 [H2 O]
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ceftriaxone sodium, Disodium (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate 3.5 hydrate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-, sodium salt, hydrate (2:4:7), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-, disodium salt, hydrate (2:7), (6R,7R)- (9CI), Ceftriaxone disodium hemiheptahydrate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-, disodium salt, hydrate (2:7), [6R-[6alpha,7beta(Z)]]-
Formule InChI InChI=1S/2C18H18N8O7S3.4Na.7H2O/c2*1-25-18(22-12(28)13(29)23-25)36-4-6-3-34-15-9(14(30)26(15)10(6)16(31)32)21-11(27)8(24-33-2)7-5-35-17(19)20-7;;;;;;;;;;;/h2*5,9,15H,3-4H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,27)(H,23,29)(H,31,32);;;;;7*1H2/q;;4*+1;;;;;;;/p-4/b2*24-8-;;;;;;;;;;;/t2*9-,15-;;;;;;;;;;;/m11.........../s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSC3=NC(=O)C(=NN3C)[O-])\c4csc(N)n4.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]5[C@H]6SCC(=C(N6C5=O)C(=O)[O-])CSC7=NC(=O)C(=NN7C)[O-])\c8csc(N)n8
Nom IUPAC tétrasodique ; (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyl]amino]-3-[(2-méthyl-6-oxido-5-oxo-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanylméthyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate ; heptahydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 661.585
Quantité 10 mg
Poids de la formule 661,045 g/mol