Learn More
Thermo Scientific Chemicals Célastrol
Code produit. 17261246 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. 17261246
Marque: Thermo Scientific Chemicals 468341000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34157-83-0
Formule moléculaire C29H3804
Spécification
Nom chimique ou matériau Célastrol
Quantité 100 mg
Point de fusion 203,0°C
Poids de la formule 450,62
Clé InChI KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C1[C@@]2(C)CC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@]12C)C(O)=O
Nom IUPAC (2R,4aS,6aS,12bR,14aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydropicene-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 450.62
compliance-icons
Identifiant produit
  • Celastrol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Celastrol