Learn More
Tocris Bioscience™ Celastrol
GREENER_CHOICE
Code produit. 18712564
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18712564
Marque: Tocris Bioscience™ 3203/10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Inhibits TNF-α-induced NF-κB activation
Antioxidant and anti-inflammatory agent. Potently inhibits lipid peroxidation in mitochondria and inhibits TNF-α-induced NFκB activation. Also shown to inhibit topoisomerase II activity in vitro (IC50 = 7.41 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34157-83-0
Formule moléculaire C29H38O4
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Celastrol
Quantité 10 mg
Poids de la formule 450.61
Pureté >99%
Poids moléculaire 450.62
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.