Learn More
Célécoxib 1,0 mg/ml dans de l'acétonitrile, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Celecoxib |
| CAS | 169590-42-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Celecoxib |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H14 F3 N3 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Celecoxib |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25) |
| Type de solution | Solution unique |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| Afficher plus |