Learn More
Célécoxib, Mikromol™
Code produit 18002120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18002120 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18002120 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0344.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Célécoxib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Celecoxib
CAS 169590-42-5
Noms d’analytes ou de composants Celecoxib
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H14 F3 N3 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Celecoxib
Formule InChI InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
SMILES Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-[5-(4-méthylphényl)-3-(trifluorométhyl)pyrazol-1-yl]benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 381.37
Quantité 100 mg
Poids de la formule 381,0759 g/mol