Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Cell Proliferation Panel, 8plex
Code produit. 17480743
Click to view available options
Format:
Kit multiplex
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 17480743
Marque: Invitrogen™ EPX08015844901
Le panel de prolifération cellulaire 8-Plex Human ProcartaPlex permet de faciliter la recherche sur le cancer en analysant huit cibles protéiques impliquées dans la prolifération cellulaire grâce à la technologie Luminex xMAP.
  • Le panel permet de faciliter la recherche sur le cancer en analysant huit cibles protéiques impliquées dans la prolifération cellulaire à l’aide de la technologie Luminex xMAP.
  • Permet la détection simultanée de protéines solubles, qui sont des régulateurs clés de la prolifération cellulaire et qui sont impliquées dans la signalisation proliférative soutenue et la croissance cellulaire
  • L’expression non contrôlée des signaux de prolifération et de survie permet aux cellules cancéreuses de croître en continu, ouvrant ainsi la voie à l’invasion et aux métastases
  • Fourni dans un format prêt à l’emploi avec des flacons individuels de réactifs de capture et de détection formulés à une concentration de 1X.
  • Ce format nécessite moins de pipetage et de configuration expérimentale
  • Il n’est pas combinable avec des simplexes ou d’autres panels.
  • Les panels préconfigurés ProcartaPlex sont largement testés pour la combinabilité, l’interférence et la réactivité croisée des analytes afin de fournir le plus haut niveau de validation et de précision
  • Les panels sont disponibles en plusieurs formats pour six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porc et chien)
  • Fournis avec les réactifs nécessaires pour effectuer le dosage
  • Liste de cibles [région de microbilles] :EpCAM [25], glypican-1 (GPC1) [34], HSP27 [36], HSP60 [13], IGF-2 [12], Midkine (MK) [28], SPARC (ostéonectine) [67], TRKB [61]
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
  • Les immunodosages ProcartaPlex sont basés sur les principes d’un ELISA en sandwich
  • Ils utilisent deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un instrument Luminex
  • Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent jusqu’à 25 μl de plasma ou de sérum, ou 50 μl de surnageant de culture cellulaire
  • Les résultats analysés peuvent être obtenus en seulement quatre heures
  • Validés comme panel à la norme la plus exigeante du marché, y compris les tests de combinabilité des cibles protéiques et de réactivité croisée
  • Les panels sont disponibles en plusieurs formats pour six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porc et chien)
  • La technologie Luminex est la plateforme de multiplexage la plus référencée pour la détection et l’analyse quantitative des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Non combinable
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Plage de dosage Voir le certificat d’analyse
Format Kit multiplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Coefficient de variation inter-dosage Moins de 15%
Coefficient de variation intra-dosage Moins de 15 %
Multiplex, taille Plex n° 8
Gamme de produits ProcartaPlex
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire, Plasma, Cell Culture Supernatants
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μl ; CCS : 50 μl
Contenu et stockage • 2 flacons de mélange étalon 9 humain (lyophilisé)
• 1 flacon de mélange de microbilles de capture (1X)
• 1 flacon de mélange d’anticorps de détection biotinylée (1X)
• 1 flacon de tampon de lecture (1X)
• 1 flacon de Streptavidine-PE (1X)
• 1 flacon de tampon de dosage universel (1X)
• 1 flacon de tampon de lavage (10X)
• 8 barrettes de tubes
• Film adhésif
• Plaque à 96 puits à fond plat, noir
Conserever à 2–8°C.
Research Area Immunology, Oncology