Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Cell Proliferation Dye eFluor™ 450
Code produit. 15510597
Click to view available options
Quantité:
4 x 500 μg
500 μg
Conditionnement:
4 pièces
500µg
Code produit. 15510597
Marque: Invitrogen™ 65084285
Edge
Un colorant fluorescent violet qui peut être utilisé pour suivre les divisions cellulaires individuelles jusqu’à 7 générations.
  • Un colorant fluorescent violet qui peut être utilisé pour suivre les divisions cellulaires individuelles
  • Le colorant se lie à n’importe quelles protéines cellulaires contenant des amines primaires et, lorsque les cellules se divisent, le colorant est réparti également entre les cellules filles
  • Les divisions peuvent être mesurées comme une réduction de moitié consécutive de l’intensité de la fluorescence du colorant (visible jusqu’à 7 générations)
  • Les cellules marquées avec le colorant de prolifération cellulaire eFluor™ 450 peuvent être fixées et perméabilisées pour l’analyse de cibles intracellulaires à l’aide de fixateurs contenant du formaldéhyde standard et de tampons de perméabilisation à base de saponine
  • Le colorant de prolifération cellulaire eFluor™ 450 a un pic d’excitation à 409 nm et peut être détecté à l’aide d’un filtre passe-bande 450/50 (équivalent à eFluor™ 450 ou Pacific Blue™), ce qui le rend compatible avec les applications qui utilisent la protéine verte fluorescente (GFP)
Détails supplémentaires
  • Chaque flacon peut être reconstitué pour une concentration de solution mère de 10 mM avec 165 μl de DMSO anhydre
  • Une fois reconstitué, il doit être utilisé dans les 6 mois, protégé de la lumière et stocké à -20°C avec un dessiccateur
  • Évitez les cycles de congélation-décongélation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Violet
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de prolifération
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Colorant
Emission 405/450
Forme Poudre lyophilisée
Gamme de produits eBioscience
Quantité 500 μg