Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Cell Proliferation Dye eFluor™ 450
Click to view available options
Quantité:
4 x 500 μg
500 μg
Conditionnement:
4 pièces
500µg
Description
- Un colorant fluorescent violet qui peut être utilisé pour suivre les divisions cellulaires individuelles
- Le colorant se lie à n’importe quelles protéines cellulaires contenant des amines primaires et, lorsque les cellules se divisent, le colorant est réparti également entre les cellules filles
- Les divisions peuvent être mesurées comme une réduction de moitié consécutive de l’intensité de la fluorescence du colorant (visible jusqu’à 7 générations)
- Les cellules marquées avec le colorant de prolifération cellulaire eFluor™ 450 peuvent être fixées et perméabilisées pour l’analyse de cibles intracellulaires à l’aide de fixateurs contenant du formaldéhyde standard et de tampons de perméabilisation à base de saponine
- Le colorant de prolifération cellulaire eFluor™ 450 a un pic d’excitation à 409 nm et peut être détecté à l’aide d’un filtre passe-bande 450/50 (équivalent à eFluor™ 450 ou Pacific Blue™), ce qui le rend compatible avec les applications qui utilisent la protéine verte fluorescente (GFP)
Détails supplémentaires
- Chaque flacon peut être reconstitué pour une concentration de solution mère de 10 mM avec 165 μl de DMSO anhydre
- Une fois reconstitué, il doit être utilisé dans les 6 mois, protégé de la lumière et stocké à -20°C avec un dessiccateur
- Évitez les cycles de congélation-décongélation.
Spécification
Spécification
| Couleur | Violet |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de prolifération |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Colorant |
| Emission | 405/450 |
| Forme | Poudre lyophilisée |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 500 μg |