Learn More
Cytiva Kit pour la prolifération cellulaire, kit et composants pour test ELISA BioTrak™
Code produit. 10004694 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
130 μl
10 mL
Conditionnement:
10mL
4mL
Code produit. 10004694
Marque: Cytiva RPN202
Includes
Le kit de prolifération cellulaire comprend les éléments suivants :
Réactif de marquage, nucléase, anticorps monoclonal anti-5-bromo-2’-désoxyuridine, anti-IgG2a de souris lié à la peroxydase, diluant anti-IgG2a de souris lié à la peroxydase, substrat / renforçateur
Le kit de prolifération cellulaire pour test ELISA Biotrak comprend les éléments suivants :
Réactif de marquage au BrdU, fixateur, réactif de blocage, anti-BrdU marqué par la peroxydase, solution de dilution d’anticorps, tampon de lavage, solution de substrat
Le réactif de marquage de la prolifération cellulaire et l’anticorps anti-BrdU sont disponibles séparément
Fournit un dosage colorimétrique précis, rapide et simple pour quantifier les cellules proliférantes cultivées dans une microplaque à 96 puits
pulliNombre de cellules recommandé : 10e6-10e7 cellules/ml (kit de prolifération cellulaire) ; 10 e2 cellules/puits-10e5 cellules/puits (kit ELISA Biotrak)/liliTemps requis : 2-3 heures après le marquage (marquage : 1-2 heures)/liliAnticorps et réactif de marquage disponibles séparément pour les systèmes ELISA et ICC/liliConvient au marquage in vivo et in vitro des tissus en plus des cellules de culture (format ELISA)/liliLes protocoles non radioactifs offrent une sensibilité comparable aux méthodes autoradiographiques/liliLe kit de prolifération cellulaire évite la nécessité de dénaturer chimiquement l’ADN. La morphologie cellulaire est conservée pour permettre de nombreuses expériences de marquage/liliLa 5-fluoro-2’-désoxyuridine est utilisée pour inhiber la thymidylate synthase, augmentant ainsi l’incorporation de BrdU/li/ul/ppLors de la commande du kit de prolifération cellulaire (RPN20), vous devez également commander le RÉACTIF DAB DE RPN20 / RPN1174 (RPNK8888)/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène BrdU
Comprend Nucléase anticorps monoclonal anti-5-2’-désoxyuridine
Quantité 130 μl
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Immunocytochimie
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: deoxyribotrometamolnuclease