Learn More
Cytiva Kit pour la prolifération cellulaire, kit et composants pour test ELISA BioTrak™
Code produit. 10218714 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
130 μl
10 mL
Conditionnement:
10mL
4mL
Code produit. 10218714
Marque: Cytiva RPN201
Includes
Le kit de prolifération cellulaire comprend les éléments suivants :
Réactif de marquage, nucléase, anticorps monoclonal anti-5-bromo-2’-désoxyuridine, anti-IgG2a de souris lié à la peroxydase, diluant anti-IgG2a de souris lié à la peroxydase, substrat / renforçateur
Le kit de prolifération cellulaire pour test ELISA Biotrak comprend les éléments suivants :
Réactif de marquage au BrdU, fixateur, réactif de blocage, anti-BrdU marqué par la peroxydase, solution de dilution d’anticorps, tampon de lavage, solution de substrat
Le réactif de marquage de la prolifération cellulaire et l’anticorps anti-BrdU sont disponibles séparément
Fournit un dosage colorimétrique précis, rapide et simple pour quantifier les cellules proliférantes cultivées dans une microplaque à 96 puits
pulliNombre de cellules recommandé : 10e6-10e7 cellules/ml (kit de prolifération cellulaire) ; 10 e2 cellules/puits-10e5 cellules/puits (kit ELISA Biotrak)/liliTemps requis : 2-3 heures après le marquage (marquage : 1-2 heures)/liliAnticorps et réactif de marquage disponibles séparément pour les systèmes ELISA et ICC/liliConvient au marquage in vivo et in vitro des tissus en plus des cellules de culture (format ELISA)/liliLes protocoles non radioactifs offrent une sensibilité comparable aux méthodes autoradiographiques/liliLe kit de prolifération cellulaire évite la nécessité de dénaturer chimiquement l’ADN. La morphologie cellulaire est conservée pour permettre de nombreuses expériences de marquage/liliLa 5-fluoro-2’-désoxyuridine est utilisée pour inhiber la thymidylate synthase, augmentant ainsi l’incorporation de BrdU/li/ul/ppLors de la commande du kit de prolifération cellulaire (RPN20), vous devez également commander le RÉACTIF DAB DE RPN20 / RPN1174 (RPNK8888)/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend 10 ml de 5-bromo-2’-désoxyuridine aqueuse et de 5-fluoro-2’-désoxyuridine
Quantité 10 mL
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Immunocytochimie