Learn More
Invitrogen™ Cocktail de stimulation cellulaire eBioscience™ (500 X)
Click to view available options
Quantité:
100 μl
4 x 100 μl
Conditionnement:
100µL
400µL
Description
- Peut être utilisé pour induire la production de cytokine dans la culture cellulaire in vitro pour une détection ultérieure dans les immunodosages
- Peut également être utilisé en conjonction avec le cocktail inhibiteur du transport des protéines (500X) (réf. 00-4980) pour la rétention intracellulaire de l’expression de la cytokine induite
Spécification
Spécification
| Quantité | 4 x 100 μl |
| Volume (métrique) | 4 x 100 μL |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Type de produit | Cocktail de stimulation cellulaire |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- eBioscience Cell Stimulation Cocktail (500X)
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol