Learn More
BD Biosciences™ Kit de viabilité cellulaire (RUO/GMP)
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 kit
Description
- Comptage rapide des bactéries vivantes / mortes ou d’autres cellules microbiennes
- Efficacité du désinfectant bactérien
- Viabilité de la levure pendant la fermentation
- Viabilité et concentration des cellules en culture
- Viabilité et concentration des cellules avant leur coloration pour l’analyse cytométrique en flux
- Cellules de mammifères ou microbiennes
- Viabilité et nombre des cellules dans les bioréacteurs
- Viabilité du sperme pour l’étude de la fiabilité de la recherche dans les préparations cellulaires contenant des débris
- Contenu : Solution de thiazole orange, solution d’iodure de propidium, microbilles de comptage liquide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Thizole orange, iodure de propidium |
| Comprend | Le kit contient 1 flacon de 500 mu;l, 42 mu;mol/L de TO dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) et 1 flacon de 500 mu;l, 4,3 mmol/L d’IP dans l’eau. |
| Nbre de tests | 100 tests |
| Quantité | 100 tests |
| Stabilité | Stable pendant la période indiquée sur l’étiquette du flacon lorsqu’il est stocké comme indiqué. |