Learn More
STEMCELL Technologies CellAdhere™ Laminin-521
Code produit. p-7217460
Encompass
Click to view available options
Quantité:
10 x 100 μg
100 μ g
Code produit. 15834087
Marque: STEMCELL Technologies 77004
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Matrix for maintenance of human ES and iPS cells in combination with mTeSR™1, TeSR™-E8™, or TeSR™2
  • Support the growth and differentiation of human embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells under feeder-free conditions with this defined and xeno-free cell culture matrix
  • For consistent cell populations and reproducible results in downstream applications, use CellAdhere™ Laminin-521 with TeSR™ maintenance media to provide a defined culture substrate for cell maintenance
  • Laminin 521 is expressed and secreted by human pluripotent stem cells (hPSCs) in the inner cell mass of the embryo and therefore creates a biologically relevant hPSC culture environment in vitro
  • Compared to other matrices, CellAdhere™ Laminin-521 increases single-cell attachment and survival and does not require the addition of apoptotic inhibitors during plating
  • Note that single-cell passaging of human ES and iPS cells can result in selective pressure and lead to genetic aberrations
  • If passaging as single cells, we recommend checking the karyotype frequently
Spécification
Type de cellule Pluripotent Stem Cells
Quantité 10 x 100 μg
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.