Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire Cellcoat™
Code produit. 11719492
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 ml
Comprend:
Tube plongeur avec bouchon à joint LLM et filtre de 0,2 μm
Zone d’écriture ; bouchon à vis pour filtre rouge
Volume (métrique) de travail:
5 à 10 ml
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11719492
Marque: Greiner Bio-One 690950
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adhérence des cellules et un environnement cellulaire imitant l’état in vivo de la cellule. Les flacons de culture cellulaire Greiner Bio-One™ Cellcoat™ sont utilisés pour études de différenciation cellulaire, interactions cellules-matrice, liaison récepteur-ligand, expression et de régulation génétique, embryogenèse et développement d’organes, dépistage des médicaments et dosage de la sensibilité et culture de tumeurs primaires.
  • Promotion de l’adhérence cellulaire, de la prolifération et de la croissance des cellules endothéliales, des hépatocytes, des cellules musculaires, des cellules phéochromocytomes (PC12) et d’autres types de cellules
  • Durée de conservation : 24 mois à température ambiante
  • Culture cellulaire dans un milieu sans sérum ou à sérum réduit
  • Collagène de Type I de queue de rat
  • Augmentation de l’efficacité de l’isolement et de la culture
  • Produits prêts à l’emploi : utilisation immédiate, gain de temps
  • Qualité homogène
  • Stockable à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre
Comprend Tube plongeur avec bouchon à joint LLM et filtre de 0,2 μm
Type de goulot Cannelé
Nbre par carton 50
Nb par paquet 50
Revêtement de surface Enduit de fibronectine
Graduated Oui
Volume (métrique) de travail 5 à 10 ml