Learn More
Greiner Bio-One Flacon à revêtement protéique en poly-L-lysine CELLCOAT™
Click to view available options
:
Flacon à revêtement protéique
Description
Les molécules synthétiques de poly-L-lysine (PLL) améliorent l’adhérence des cellules aux récipients en modifiant la charge nette de la surface sans stimuler l’activité biologique.
- Revêtement en protéine synthétique poly-L-lysine (30-70 kDa)
- Pour favoriser l’adhérence cellulaire, la prolifération et la croissance de lignées cellulaires transfectées, de lignées cellulaires neuronales, de neurones et cellules gliales primaires
- Produits prêts à l’emploi
- Incluent un couvercle avec des anneaux de condensation
Spécification
Spécification
| Type de goulot | Cannelé |
| Revêtement de surface | Surface hydrophobe (sans traitement) |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Bouchon à vis filtrant blanc |
| Volume (métrique) de travail | 250 ml |