Learn More
Greiner Bio-One Surface de culture cellulaire multicouche CELLdisc
GREENER_CHOICE
Code produit. 15603176
Click to view available options
Surface de culture:
10 000 cm2
1 000 cm2
2 000 cm2
4 000 cm2
Couches de plateaux:
4
8
16
40
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
Code produit. 15603176
Marque: Greiner Bio-One 678104
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dispositif multicouche CELLdisc pour simplifier la mise à l’échelle et la culture cellulaire de masse. Couvrant une gamme de surfaces de culture cellulaire de 250 cm2 à 10 000 cm2
  • Nouveau dispositif multicouche traité par TC couvrant une gamme de surfaces de culture cellulaire de 250 cm2 à 10 000 cm2
  • Espace minimal requis pour la manipulation du dispositif 40 % de rapport surface / volume supérieur à celui des systèmes multicouches conventionnels
  • Traitement de surface TC pour une adhérence optimale des cellules
  • Ventilation optimale via le canal central de support des gaz
  • Entrée et sortie de gaz équipées de filtres
  • Facilité d’accessibilité grâce à un grand orifice d’ouverture
  • Mise à l’échelle prévisible dans un seul format (250 cm2 à 10 000 cm2)
  • Convient à la recherche fondamentale ainsi qu’aux applications industrielles 
  • Stérile (SAL 10-6)
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxique
  • Exempt de Nase, RNase et ADN humain détectables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Rouge
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 86,6 mm
Type de produit Connecteur FEP
Plage de températures (métrique) 4° à 37°C
Largeur (métrique) 199,49 mm
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à vis
Surface de culture 1 000 cm2
Couches de plateaux 4
Quantité 1