Learn More
Greiner Bio-One Surface de culture cellulaire multicouche CELLdisc
Description
- Nouveau dispositif multicouche traité par TC couvrant une gamme de surfaces de culture cellulaire de 250 cm2 à 10 000 cm2
- Espace minimal requis pour la manipulation du dispositif 40 % de rapport surface / volume supérieur à celui des systèmes multicouches conventionnels
- Traitement de surface TC pour une adhérence optimale des cellules
- Ventilation optimale via le canal central de support des gaz
- Entrée et sortie de gaz équipées de filtres
- Facilité d’accessibilité grâce à un grand orifice d’ouverture
- Mise à l’échelle prévisible dans un seul format (250 cm2 à 10 000 cm2)
- Convient à la recherche fondamentale ainsi qu’aux applications industrielles
- Stérile (SAL 10-6)
- Apyrogènes
- Non cytotoxique
- Exempt de Nase, RNase et ADN humain détectables
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Red |
| Matériau | Polystyrene |
| À utiliser avec (équipement) | Stackable, multilayer cell culture system |
| Type de produit | Connecteur FEP |
| Plage de températures (métrique) | 4° to 37°C |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Screw Cap |
| Surface de culture | 250 cm2 |
| Couches de plateaux | 1 |
| Quantité | 1/Pk, 8/Cs |