Learn More
Invitrogen™ Celleste™ Image Analysis Software
Description
Le logiciel d’analyse d’images Celleste vous offre les avantages importants suivants :
- Outils de flux de travail rationalisés qui facilitent la visualisation et la modification des images
- Fonctions de traitement et d’amélioration d’images extrêmement flexibles et complètes
- Puissantes capacités d’analyse d’images pour la segmentation, la classification et la quantification d’images individuelles ou d’un lot d’images
- Une gamme de fonctions permettant de créer des rapports et de partager des images et des données
Traiter et analyser
Après l’acquisition d’images, appliquez immédiatement une suite de fonctions de traitement et d’amélioration d’images en quelques clics de souris. Utilisez l’alignement automatique pour les superpositions et supprimez le fond pour révéler les détails critiques avec un large éventail de filtres. Une fois satisfait des résultats d’une image, appliquez les mêmes étapes à un ensemble d’images, d’acquisitions ou de résultats à intervalles à partir de traitements différents.
Mesurer et quantifier
Mesurez et analysez facilement vos images à l’aide de divers outils de mesure tels que la distance, la région, les angles et la zone. La capacité d’identification d’un objet dans des expériences à intervalles peut être utilisée pour suivre le mouvement ou la migration des cellules. Cette fonctionnalité est particulièrement puissante associée avec l’incubateur sur plateforme EVOS qui permet une surveillance continue des cellules dans des conditions environnementales contrôlées.
Compter et classer
À l’aide d’un certain nombre d’outils de mesure manuels et automatiques, comptez et caractérisez facilement les cellules et les objets subcellulaires en fonction de la surface, de la longueur, de la forme et de l’intensité lumineuse. Les outils de segmentation flexibles vous permettent de marquer les images en fonction de la couleur ou du niveau d’intensité. Après le comptage des objets, triez et affichez les images comptées en fonction de leur taille et d’autres paramètres.
Rapporter et partager
À la fin de l’analyse d’images, une suite d’outils d’annotation et de rapport vous permet de créer des rapports de données et d’images prêts à être présentés en quelques clics et de les partager avec d’autres au format PDF, PowerPoint™ et Excel™.
Le logiciel Celleste est une solution complète qui facilite votre travail de recherche en imagerie et contribue à augmenter votre productivité. Grâce à l’utilisation éprouvée des microscopes EVOS, vous disposez désormais des outils qui facilitent la capture, le traitement, la mesure, l’analyse et le partage de vos images et données importantes
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Celleste |
| Contenu et stockage | • Celleste Image Analysis Software dongle • Quick Start Guide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |