Learn More
Réactif de traitement des tissus CellFIX™, BD
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stocké entre 20° et 25°C, le concentré de réactif reste stable jusqu’à la date de péremption indiquée sur l’étiquette.
- Ne pas utiliser après la date d’expiration.
- L’altération de l’apparence du réactif, comme la précipitation ou la décoloration, indique une instabilité ou une détérioration
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cellfix |
| À utiliser avec (application) | Pour la fixation des suspensions de cellules sanguines périphériques humaines après une coloration par immunofluorescence avec des anticorps monoclonaux et avant l’analyse cytométrique en flux. |
| Quantité | 50 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BD CellFIX
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: formaldehyd e...%, sodium azide