Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs en polyéthylène téréphtalate (PET) CELLMASTER - Forme courte
Code produit. p-7075442
Click to view available options
Diamètre (métrique):
116 mm
Nbre par carton:
1
30
Conditionnement:
18 pièces
30 pièces
Code produit. 10218850
Marque: Greiner Bio-One 680160
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires. Les flacons rotatifs en polyéthylène téréphtalate (PET) Greiner Bio-One CELLMASTER de forme basse sont adaptés à de nombreuses lignées de cellules adhérentes ; en outre, ils sont stables et perméables au gaz.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
  • Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
  • Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface du flacon Lisse
Capacité (métrique) 2 500 ml
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4.5 in
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 1
Stérilité Stérile
Surface de croissance cellulaire 850 cm2
Certifiés Tests de produits finaux de classe IV USP
Format Forme courte
Hauteur (métrique) 276 mm
Type de produit Flacon, rotatif
Hauteur (impériale) 10,8 in
Diamètre (métrique) 116 mm
Type de bouchon Bouchon à vis