Learn More
BINDER™ Système CELLROLL
Code produit. 17313683 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Modèle:
CBF 170
CBF 260
Quantité:
4 flacons rotatifs/boîte
6 flacons rotatifs/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17313683
Marque: BINDER™ 86120023
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le système BINDER™ CELLROLL est une option à utiliser avec les incubateurs à CO2 CB et CBF
  • Kit CELLROLL
  • Système de flacon pour agitateur rotatif modulaire et extensible
  • Pour la culture cellulaire
Spécification
Description Ensemble CELLROLL - système de flacons rotatifs modulaire et extensible pour la culture cellulaire, 4 flacons rotatifs
À utiliser avec (équipement) Chambres BINDER séries CB et CBF
Matériau Acier inoxydable
Type CELLROLL System 170 CB/F
À utiliser avec (application) Culture cellulaire
Modèle CBF 170
Quantité 4 flacons rotatifs/boîte