Learn More
Thermo Scientific™ Ligne cellulaire CRE-bla CHO K1 CellSensor™
Description
The CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into CHO-K1 cells. This cell line can be used as a parental cell line to build specific G-protein coupled receptor (GPCR) assays after transfection of additional genes of interest or to detect changes in intracellular cAMP levels. CRE-bla CHO-K1 cells have been shown to be responsive to forskolin stimulation. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Spécification
Spécification
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. |
| Description | Lignée cellulaire CRE-bla CHO K1 CellSensor™, 1 flacon, ∽2,000,000 cellules/flacon à 2,000,000 cellules/ml Quantité de cellules, lignée cellulaire CRE-bla CHO K1, méthode de détection par fluorescence, cible thérapeutique CellSensor™, propriétés de croissance et d’adhérence, conservation d’azote liquide |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Pharma et biopharma, recherche et développement pharmaceutique, identification et validation des cibles et de plomb, biologie des kinases, analyse des voies kinases, biologie des voies, analyse des voies cellulaires, essais des voies cellulaires cellSensor™ |
| Comprend | Gène rapporteur de la bêta-lactamase (Bla) sous contrôle d’un élément de réponse cAMP intégré de façon stable dans les cellules CHO-K1 |
| Gamme de produits | CellSensor |
| Quantité | 1 flacon |
| Type d’échantillon | CRE-Bla CHO K1 |
| Afficher plus |