Learn More
Thermo Scientific™ Lignée cellulaire CellSensor™ CRE-bla HEK 293T
Code produit. 10378123
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10378123
Marque: Thermo Scientific™ K1540
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
The CellSensor™ CRE-bla HEK 293T cell line contains the b-lactamase reporter gene under control of the cAMP response element (CRE).
The CellSensor™ CRE-bla HEK 293T cell line contains the b-lactamase reporter gene under control of the cAMP response element (CRE). To obtain the cell line, the CRE-bla construct was transduced into HEK 293T cells by lentivirus. Subsequent flow cytometry was used to isolate clones responsive to forskolin stimulation. The CellSensor™ CRE-bla HEK 293T cell line can be used to build specific G-protein coupled receptor (GPCR) assays or to detect changes in intracellular cAMP levels. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Entrée du dosage Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire
État des cellules Division cellulaire
Contenu et stockage Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate.
Description Lignée cellulaire CRE-bla HEK T293 CellSensor™, 1 flacon, Quantité de cellules ∽2,000,000 cellules/flacon à 2,000,000 cellules/ml, lignée cellulaire CRE-bla HEK293T, méthode de détection par fluorescence, cible pharmaceutique CellSensor™, propriétés de croissance et d’adhérence, conservation d’azote liquide
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (application) Pharma et biopharma, recherche et développement pharmaceutique, identification et validation des cibles et de plomb, biologie des kinases, analyse des voies kinases, biologie des voies, analyse des voies cellulaires, essais des voies cellulaires cellSensor™
Comprend Gène rapporteur b-lactamase sous contrôle de l’élément de réponse cAMP (CRE)
Gamme de produits CellSensor
Quantité 1 flacon
Type d’échantillon CRE-bla HEK 293T
Entrée cible Voie PKA, cAMP, cAMP/PKA
Type Lignée cellulaire CRE-bla HEK 293T CellSensor™
System Type CellSensor™
Druggable Target Voie de signalisation