Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ SBE-bla HEK 293T Cell Line
Description
Smad cell signaling is a critical pathway involved in cell growth and proliferation. The CellSensor SBE-bla HEK 293T cell line is responsive to transforming growth factor-beta 1 (TGF-β1) and can be used to probe the Smad signaling pathway.The CellSensor SBE-bla HEK 293T cell line contains the β-lactamase reporter gene under the control of the Smad Binding Element (SBE). The SBE-bla construct was transduced into HEK 293T cells by lentivirus to obtain the cell line. Flow cytometry was used to isolate a clone responsive to TGF-β1 a dose response curve for this cell line using TGF-B1 is available in the validation packet data. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Spécification
Spécification
| Entrée du dosage | Gène rapporteur de la bêta-lactamase cellulaire |
| État des cellules | Division cellulaire |
| Contenu et stockage | Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate. |
| À utiliser avec (application) | Voie de signalisation |
| Gamme de produits | CellSensor |
| Quantité | 1 flacon |
| Entrée cible | Voie TGF bêta/BMP, TGF bêta R |
| Type | Lignée cellulaire SBE-bla HEK 293T |
| Lignée cellulaire | HEK 293T |
| System Type | CellSensor™ |
| Afficher plus |