Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ TNFa-bla THP-1 Cell Line
Code produit. 10656983
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10656983
Marque: Thermo Scientific™ K1672B
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tumor necrosis factor-alpha (TNFα) cytokine cell signaling is a critical pathway involved in immune and inflammatory responses. In addition, TNFα has been shown to inhibit growth and induce differentiation in tumor and non-tumor cells.
Tumor necrosis factor-alpha (TNFα) cytokine cell signaling is a critical pathway involved in immune and inflammatory responses. In addition, TNFα has been shown to inhibit growth and induce differentiation in tumor and non-tumor cells. The CellSensor™ TNFα-bla THP-1 cell line is a suspension cell line derived from human acute monocytic leukemia cells. The TNFα-bla THP-1 cell line is used to measure the TNFα cytokine signaling pathway via transcriptional regulation of the beta-lactamase gene. This cell line was constructed using GenomeScreen™ technology utilizing a promoterless beta-lactamase reporter gene randomly integrated into the genome of the THP-1 cell line. Sequential rounds of sorting were performed to isolate cell clones containing tagged genes induced by TNFα. These cells have been shown to be responsive to TNFa agonist. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
État des cellules Division cellulaire
Contenu et stockage Les lignées cellulaires CellSensor™ sont expédiées sur glace sèche. Conserver dans de l’azote liquide immédiatement après réception ou dégeler pour une utilisation immédiate.
À utiliser avec (application) Cytokines, voie de signalisation
Quantité 1 flacon
Type Division cellulaire
System Type CellSensor™
Druggable Target Voie de signalisation
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.