Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR, à base élevée, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire, à 384 puits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
32 pièces
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène Non cytotoxiqueCompatible avec les systèmes automatisésVolume utile flexibleProfil de puits à coins arrondis
- Empilable
- Puits à code alphanumérique
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 15 à 110 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Volume total (métrique) du puits | 131 μl |
| Afficher plus |