Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 96 puits, à fond en U, traitée pour la culture cellulaire
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique
- Compatible avec les systèmes automatisés
- Codage alphanumérique des puits
- Haute clarté des microplaques pour des examens microscopiques optimaux
- Empilable
- Numérotation consécutive des lots
- Encombrement uniforme
- Précision du pipetage
- Convient aux analyses +/-
- Profil de puits à fond solide : Fond en V (fond conique)
- Surface de croissance par puits : 28 mm²
- Volume utile par puits : 40 µl + 200 µl
- Avec couvercle qui permet l’échange de gaz avec une évaporation minimale
- Traitement de surface TC Stérile Emballé individuellement dans des conditionnements décollables pour plus de commodité pour l’utilisateur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN ISO 9001 |
| Certifiés | Sans RNase / DNase, ni ADN humain |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,28 mm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 40 à 200 μl |
| Afficher plus |