Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire CELLSTAR
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8007060
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 à 380 ml
550 ml
650 ml
Surface de culture:
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Type de bouchon:
Bouchon à vis filtrant blanc
Solide
Comprend:
Graduations imprimées et gravées
Pore en PTFE de 0,22 μm
Sans tube plongeur
Surface de croissance et connecteurs aseptiques
Tube plongeur 1/8 in, graduations moulées, déconnexion luer lock mâle
Tube plongeur à dia. int. de 0,125 in, évent de 0,2 μm, Luer-Lock mâle
Conditionnement:
120 pièces
200 pièces
40 pièces
50 pièces
Code produit. 10607551
Marque: Greiner Bio-One 658175
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polystyrène de haute qualité traité physiquement en surface pour améliorer l’adhérence et la prolifération des cellules. Les flacons de culture cellulaire Greiner Bio-One™ CELLSTAR sont conçus pour atteindre efficacement le tapis cellulaire à l’aide d’un grattoir de cellules et offrir un accès optimal à l’aide d’une pipette.
  • Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique
  • Le col du flacon à profil haut réduit le risque de mouillage à l’intérieur du bouchon avec le milieu ; offre une protection supplémentaire contre la contamination
  • À col incliné
  • Traitement de surface TC
  • Graduation sur le côté
  • Empilable
  • Grille de mesure
  • Bouchon à vis rouge standard
  • Emballage stérile et intuitif
  • Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables, apyrogène
  • Non cytotoxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 250 à 380 ml
Matériau Verre
Comprend Surface de croissance et connecteurs aseptiques
Type de goulot Cannelé
Revêtement de surface Protéine de collagène de type I
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à vis filtrant blanc
Surface de culture 75 cm2