Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire à profil bas traités pour culture tissulaire CELLSTAR
Click to view available options
Type de bouchon:
Plat
Conditionnement:
50 pièces
Description
- La conception des flacons permet un accès efficace à la pelouse cellulaire avec des grattoirs de cellules et un accès optimal avec des pipettes
- Graduation sur le côté
- Col incliné
- Bouchon à vis standard et options de bouchon de filtre ventilé 0,2 μm disponibles
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 550 ml |
| Matériau | Verre |
| Type de goulot | Cannelé |
| Nbre par carton | 50 |
| Nb par paquet | 5 |
| Revêtement de surface | Protéine de collagène de type I |
| Graduated | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |