Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Calcein Red-Orange, AM - Special Packaging
Code produit. 11504277
Click to view available options
Quantité:
20 x 50 μg
Conditionnement:
1000µg
Code produit. 11504277
Marque: Invitrogen™ C34851
Calcéine rouge-orangée CellTrace™, AM - Emballage spécial
L’AM rouge-orangé de calcéine CellTrace est un colorant perméant aux cellules qui peut être utilisé pour déterminer la viabilité cellulaire dans la plupart des cellules eucaryotes. Contrairement à l’AM de calcéine (C-1430, C-3099, C-3100), l’AM rouge-orangé de calcéine CellTrace est intrinsèquement fluorescent ; ainsi, une étape de lavage supplémentaire peut être nécessaire pour minimiser la fluorescence de fond du colorant qui n’est pas adsorbé par les cellules. Cependant, la calcéine rouge-orange CellTrace (excitation/émission maximales de 577/590 nm) est bien retenue par les cellules vivantes qui possèdent des membranes plasmiques intactes et, par conséquent, il s’agit d’un traceur cellulaire utile et d’un indicateur de viabilité cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Perméable aux cellules
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Description Calcéine rouge-orangée, AM - Emballage spécial
À utiliser avec (application) Traçage cellulaire, Traceur cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Type de produit Colorant
Type de colorant Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Emission 590 nm
Excitation Wavelength Range 577 nm
Forme Lyophilisé(e)
Gamme de produits CellTrace
Quantité 20 x 50 μg
Type de réactif Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire
Conditions d’expédition Température ambiante
Enzyme cible Estérase