Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit, for flow cytometry
Code produit. 15421114
Click to view available options
Quantité:
180 dosages
20 dosages
Conditionnement:
1 kit
20 pièces
Code produit. 15421114
Marque: Invitrogen™ C34567
Edge
Le kit de prolifération cellulaire jaune CellTrace™ est utilisé pour le marquage in vitro et in vivo des cellules afin de tracer plusieurs générations à l’aide de la dilution de colorants par cytométrie en flux.
Ce réactif est spécifiquement conçu pour l’excitation par un laser de 532 nm ou 561 nm et il peut être facilement multiplexé avec des réactifs et des anticorps excités par d’autres lasers couramment utilisés.
Performance supérieure : la coloration vive à pic simple permet de visualiser plusieurs générations
Stabilité du signal à long terme : bien retenu dans les cellules pendant plusieurs jours après la coloration
Polyvalence : plusieurs couleurs sont disponibles pour une association aisée avec des anticorps ou des marqueurs de fonction cellulaire
Simple : protocole de coloration fiable
Coloration fluorescente supérieure
Une analyse de prolifération par dilution de colorants réussie nécessite un colorant de couleur extrêmement brillante pour distinguer les cellules marquées de façon fluorescente de l’autofluorescence après plusieurs divisions cellulaires. La coloration fluorescente intense procurée par le colorant jaune CellTrace permet la visualisation de six générations ou plus de cellules proliférant avant que le signal soit submergé par l’auto-fluorescence intrinsèque des cellules. Ce kit permet des résultats de coloration homogènes et constants avec peu de variation de la fluorescence entre les cellules d’une population, si bien que les générations distinctes sont visibles sans nécessiter l’utilisation d’un logiciel complexe de modélisation.
Rétention du signal à long terme
Contrairement aux colorants qui marquent la membrane lipidique des cellules, le colorant jaune CellTrace traverse facilement la membrane plasmidique et se lie de façon covalente à l’intérieur des cellules où le colorant fluorescent, bien retenu et stable, offre un signal constant, même après plusieurs jours dans un environnement de culture cellulaire. Le colorant jaune CellTrace se lie de façon covalente à toutes les amines libres à la surface et à l’intérieur des cellules et présente peu de cytotoxicité, avec un effet minimal observé sur la capacité de prolifération ou sur la biologie des cellules.
Multiplexage facile avec d’autres fluorophores
L’excitation jaune à 546 nm et l’émission à 579 nm font du colorant jaune CellTrace un colorant idéal pour le multiplexage en raison du chevauchement spectral limité avec d’autres colorants courants (p. ex., Alexa Fluor™ 488 et FITC) et la protéine fluorescente verte (GFP).
Utilisez le SpectraViewer pour faciliter la planification de vos expériences.
Protocole de coloration simple et fiable
Le kit de prolifération cellulaire jaune CellTrace contient des flacons de colorant sec jetables pratiques permettant de réaliser des expériences à petite échelle sans préparer de quantités excessives de colorant. Une solution de réserve est préparée en dissolvant le contenu d’un flacon dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre avant l’utilisation. Pour colorer 1 ml de cellules dans un milieu de culture exempt de protéines, il suffit en général d’utiliser 1 µl de cette solution de réserve. Les cellules doivent être colorées pendant 20 minutes à température ambiante en agitant doucement. Un bref lavage avec du milieu complet pourra alors absorber tout colorant restant dans la solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
  • 9 flacons de colorant jaune lyophilisé CellTrace™
  • DMSO de 500 μl
  • Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C).
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de prolifération
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Kit de prolifération cellulaire
Type de colorant Jaune CellTrace™
Emission 561, 532
Format Tube(s)
Gamme de produits CellTrace
Quantité 180 dosages