Learn More
Biodesign™ Rouleau de tubulure de dialyse en cellulose
Code produit. 12787466
Click to view available options
MWCO:
14 kd
3,5 kDa
8 kd
Capacité (métrique):
0,32 ml/cm
1,91 ml/cm
19,13 ml/cm
3,57 ml/cm
6,45 ml/cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12787466
Marque: Biodesign™ D002
Adapté à tous les types de dialyse en laboratoire, notamment la désalinisation, la séparation de composés et les études de liaison.
  • Tubulure de dialyse sans soudure, fine et transparente en cellulose ultra pure
  • Il vous suffit de l’humidifier dans de l’eau distillée et de l’utiliser
  • Disponible en rouleaux de 30,5 m
  • Spécialement purifiée pour la recherche en sciences de la vie
  • Fournie dans un conteneur étanche à l’humidité et à l’air pour optimiser sa durée de conservation
  • Disponible dans des seuils de poids moléculaire de 14000 Da, 8000 Da et 3500 Da
Spécification
Type de produit Rouleau de tubulure pour dialyse
MWCO 14 kd
Matériau Cellulose
Diamètre (métrique) 15,5 mm
Longueur (métrique) 30,5 m
Capacité (métrique) 1,91 ml/cm
Couleur Transparent
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Réservé à la recherche en sciences de la vie