Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches d’extraction en cellulose
Code produit. 10422032 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
15 mm
22 mm
31 mm
31 mm
Hauteur (métrique):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10422032
Marque: Macherey-Nagel™ 645025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimise le temps de manipulation impliqué dans l’extraction. Les cartouches d’extraction en cellulose Macherey Nagel™ sont utilisées pour la rétention des matériaux solides dont les substances doivent être extraites avec un solvant approprié.
  • Fabrication en cellulose pure
  • Utilisées dans les domaines de l’analyse de l’air et des gaz résiduaires pour la collecte de particules solides
  • Le choix des chimistes analytiques utilisant le Soxhlet ou des extracteurs automatisés
Spécification
Quantité 25 Paquets
Diamètre (métrique) intérieur 31 mm
Matériau Cellulose
À utiliser avec (application) Analyse des contaminants du sol
Hauteur (métrique) 180 mm
Type de produit Cartouches d’extraction