Learn More
Poudre de cellulose, microcristallline, > 97 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11444732 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 11444732
Marque: MP Biomedicals 0219149983
Identifiants chimiques
CAS 9004-34-6
Formule moléculaire (C6H10O5)n
Spécification
Nom chimique ou matériau Cellulose powder
Couleur White
Forme physique Poudre
Plage de pourcentage du dosage >97%
Quantité 250 g