Learn More
Invitrogen™ CellVue Diluent C (For CellVue™ Cell Labeling Kits)
Code produit. 15506276
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
Code produit. 15506276
Marque: Invitrogen™ 00450153
Nécessaire pour la dilution des colorants dans les kits de marquage cellulaire CellVue™. Veuillez vous reporter au kit de marquage spécifique pour les instructions d’utilisation.
Diluent C is the Buffer required for the dilution of the dyes in the CellVue™ Cell Labeling Kits. Please refer to the specific labeling kit for instructions of use.
Reported Application
Flow Cytometric Analysis, Microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 ml
Application validée Analyse cellulaire, cytométrie en flux
Forme Kit
Type de réactif Diluant
Type de produit Diluant C