Learn More
Invitrogen™ CellVue™ Jade Cell Labeling Kit
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
- Les kits Mini CellVue™ sont fournis avec un flacon de solution mère de colorant (1 mM dans de l’éthanol) et un flacon de véhicule de marquage (Diluent C)
- CellVue™ Jade est excité de manière optimale à 478 nm et a un pic d’émission de 508 nm
- Compatible avec la plupart des applications multi-couleurs ; cependant, en raison de propriétés d’émission similaires, il ne peut pas être utilisé en association avec les réactifs FITC ou Alexa Fluor™ 488
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kit |
| Type de réactif | Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire |
| Type de produit | Kit de marquage cellulaire |