Learn More
Invitrogen™ CellVue™ NIR780 Cell Labeling Kit
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Description
- Les kits Mini CellVue™ sont fournis avec un flacon de solution mère de colorant (1 mM dans de l’éthanol) et un flacon de véhicule de marquage (Diluent C)
- Les kits Midi CellVue™ sont fournis avec deux flacons de solution mère (1 mM dans de l’éthanol) et six flacons de diluant C
- Le kit CellVue™ NIR780 peut être excité par un faisceau laser rouge (633 nm) et présente un pic d’émission de 776 nm pouvant être détecté dans des ensembles de filtres conçus pour le réactif APC-eFluor™ 780.
- Compatible avec la plupart des applications multicolores, il ne peut cependant pas être utilisé en association avec les réactifs APC-eFluor™ 780 ou APC-Alexa Fluor™ 750 du fait de leurs propriétés d’émissions identiques
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kit |
| Type de réactif | Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire |
| Type d’étiquette | eFluor |
| Type de produit | Kit de marquage cellulaire |