Learn More
Invitrogen™ CellVue™ NIR815 Cell Labeling Kit
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les kits Mini CellVue™ sont fournis avec un flacon de solution mère de colorant (1 mM dans de l’éthanol) et un flacon de véhicule de marquage (Diluent C)
- CellVue™ NIR815 est excité de manière optimale à 786 nm et présente un pic d’émission de 814 nm
- CellVue™ NIR815 peut être utilisé dans le cadre d’études de suivi de cellules in vivo à court terme à l’aide d’un système d’imagerie infrarouge Pearl™ Imager ou Odyssey (Li-COR Biosciences, Inc., Lincoln, NE, États-Unis)
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kit |
| Type de réactif | Composés de suivi cellulaire, réactifs de marquage cellulaire |
| Type de produit | Kit de marquage cellulaire |