Learn More
Kartell™ Centrifichem™, Technicon™ Beckman™ Cupules d’échantillons en polystyrène
Code produit. p-6858001
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 mL
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11393804
Marque: Kartell™ 02511004
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en PS transparent pour une visibilité maximale. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Les cupules d’échantillon sont utilisées pour l’analyse des échantillons.
  • Gamme de cupules pour analyseur automatique en polystyrène transparent avec bases coniques
  • Fonctionnement autonome
  • Homologation CE-IVD
Spécification
Quantité 1 000/sachet.
Capacité (métrique) 0,5 mL
Couleur Clear
Type de produit Coque
Matériau Polystyrène
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) Pour analyseurs Centrifichem™, Technicon™ et Beckman™
Hauteur (métrique) 24,5 mm