Learn More
Merck Dispositif d’ultrafiltration Centrifree avec membrane Ultracel™ PL
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
Séparez les microsolutés libres des micosolutés liés. L’appareil d’ultrafiltration Centrifree™ est homologué pour une utilisation en recherche et une utilisation diagnostique in vitro avec du sérum, du plasma et d’autres échantillons biologiques. Présente la membrane en cellulose Ultracel™
Le dispositif d’ultrafiltration Centrifree™ avec membrane en cellulose régénérée Ultracel™ permet de séparer les microsolutés libres de toute liaison dans le sérum, le plasma et d’autres échantillons biologiques. Le dispositif est autorisé pour la recherche et le diagnostic in vitro. Le dispositif permet d’accueillir un volume d’échantillon de 1 ml avec un volume de maintien de 10 μl.Séparez les médicaments thérapeutiques non liés (libres), la testostérone, la thyroxine, etc. Assure une grande précision dans les études de liaison Essentiel pour les recherches de nouveaux médicaments Facilite la déprotéinisation afin de réduire la complexité ou l’interférence due à la matrice dans les échantillons biologiques Pour la recherche et le diagnostic in vitro
Caractéristiques et avantages :
Applications : Détermination des médicaments libres, de la testostérone, de la thyroxine ou d’autres substances bioactives, études de liaison, recherche de nouveaux médicaments
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Oui |
| Matériau (membrane) | Cellulose régénérée |
| MWCO | 30 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 0,92 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Séparez les microsolutés libres des micosolutés liés |
| Matériau de boîtiers | Cellulose régénérée (CR) |
| Type de membrane | Ultracel™ |
| Quantité | 50Pack |
| Afficher plus |