Learn More
Cole-Parmer™ Déversoirs polyvalents pour séparateur / extracteur par centrifugation
36.95€ - 43.30€
Spécification
Type de produit | Déversoir polyvalent pour séparateur / extracteur par centrifugation |
---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15140495
|
Cole-Parmer™
17315-11 |
21,5 mm |
43.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15120495
|
Cole-Parmer™
17315-10 |
20,9 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15130495
|
Cole-Parmer™
17315-12 |
22,2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15110495
|
Cole-Parmer™
17315-14 |
23,4 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Déversoir polyvalent pour séparateur / extracteur par centrifugation |