Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5420
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 16458520 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
230 V / 50 / 60 Hz (UE)
Comprend:
Avec rotor étanche aux aérosols Fa-24x2
Sans rotor
Modèle:
Centrifugeuse 5420 (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5420, clavier
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16458520
Marque: Eppendorf™ 5420000016
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La centrifugeuse Eppendorf 5420 offre une capacité de 24 places avec un faible encombrement et permet les applications de purification d’acides nucléiques et d’extraction par gel.
  • Rotor standard pouvant accueillir jusqu’à 24 tubes de 1,5 et 2,0 ml
  • Rotor en option pour un maximum de 32 tubes PCR de 0,2 ml ou 4 barrettes PCR à 8 places
  • Adaptateurs pour tubes de 0,2, 0,4 et 0,5 ml et pour tubes BD Microtainer™ de 0,6 ml
  • Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
  • Ouverture automatique du couvercle à la fin du cycle pour éviter le réchauffement des échantillons et faciliter l’accès à ces derniers
  • Rotors et couvercles de rotors en aluminium anodisé de haute qualité
  • Une touche de centrifugation courte pour une centrifugation rapide - Pas besoin de maintenir la touche enfoncée tout le temps
  • Panneau de commande à clavier facile à nettoyer
  • Encombrement particulièrement faible pour économiser de l’espace précieux sur une paillasse de laboratoire : 24 x 35 x 22 cm / 9,4 x 13,8 x 8,7 po (l x P x H)
  • Vitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Vitesse max. 15 060 tr/min
    FCR max. 21 300 x g
    Affichage Grand écran LCD lumineux
    Hauteur (impériale) extérieure 8,7 in
    Hauteur (métrique) extérieure 22 cm
    Niveau sonore <56 dB(A)
    Minuteur 10 s à 9:59 h, avec fonction de marche continue
    Largeur (impériale) extérieure 9,4 in
    Largeur (métrique) extérieure 24 cm
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Type Microcentrifugeuse (produits DVI)
    Comprend Avec rotor étanche aux aérosols Fa-24x2
    Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés
    Ventilée Oui
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Type de contrôleur Clavier
    Profondeur (impériale) 13,8 in
    Profondeur (métrique) 35 cm
    Modèle Centrifugeuse 5420 (EU-IVD), clavier
    Puissance 290 W
    Réfrigéré Non
    Étalons EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1
    Fréquence 50/60 Hz
    Tension 230 V