Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 16875100 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V/50 à 60 Hz (UE)
230 V/50–60 Hz (R.-U.)
Modèle:
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD)
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs
Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5425, boutons rotatifs
Centrifugeuse 5425, clavier
Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5425 R, boutons rotatifs
Centrifugeuse 5425 R, clavier
Réfrigéré:
non
oui
Rotor inclus:
FA-24x2
No
Oui
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. Alimentation électrique Modèle Réfrigéré Rotor inclus unitSize
16875100 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD), clavier oui No 1 pièce
15831645 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs non Oui 1 pièce
15841645 230 V/50–60 Hz (R.-U.) Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs non Oui 1 pièce
15851635 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier non Oui 1 pièce
15861635 230 V/50–60 Hz (R.-U.) Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier non Oui 1 pièce
15871645 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs non No 1 pièce
15891635 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), clavier non No 1 pièce
15811645 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425, clavier non No 1 pièce
15851645 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425, boutons rotatifs non FA-24x2 1 pièce
15861645 230 V/50–60 Hz (R.-U.) Centrifugeuse 5425, boutons rotatifs non Oui 1 pièce
15871635 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425, clavier non Oui 1 pièce
15881635 230 V/50–60 Hz (R.-U.) Centrifugeuse 5425, clavier non Oui 1 pièce
15891645 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425, boutons rotatifs non No 1 pièce
16855100 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 R, clavier oui Oui 1 kit
16895100 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 R, clavier oui No 1 pièce
16835110 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 R, boutons rotatifs oui Oui 1 kit
16875110 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 R, boutons rotatifs oui No 1 pièce
16835100 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD), clavier oui Oui 1 kit
16815110 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs oui Oui 1 kit
16855110 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 (EU-IVD), boutons rotatifs oui No 1 pièce
16672832 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425, boutons rotatifs non Oui 1 pièce
17474152 230 V/50 à 60 Hz (UE) Centrifugeuse 5425 (EU-IVD) non Oui 1 kit
22 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16875100
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 5406000216
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les dernières microcentrifugeuses 24 places d’Eppendorf, Centrifuge 5425 et 5425 R, ont un fonctionnement ergonomique et une large gamme de rotors avec une vitesse maximum de 21 300 x g.
Pour le traitement dʼéchantillons sensibles à la température, la centrifugeuse réfrigérée 5425 R offre un contrôle précis de la température grâce à son système de refroidissement avancé.
  • Couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols pour une manipulation simple et sûre
  • Fonctionnalités logicielles exceptionnelles (p. ex. rampes d’accélération et de freinage ajustables, 3 boutons de programme [centrifugeuse 5425 seulement], fonction courte durée sans appuyer en continu sur la touche)
  • Programme de rotor étendu (par ex. rotor de 5,0 ml, rotor à godets oscillants pour barrettes PCR)
  • Conception OptiBowl™ pour un fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
  • Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
  • Capacité max. du rotor : récipients de 10 x 5,0 ml
  • Vitesse maximale : 21 300 x g (15 060 tr/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Vitesse max. 15 060 tr/min
FCR max. 21 300 x g
Affichage Grand LCD lumineux
Hauteur (impériale) extérieure 10,24 in
Niveau sonore <54 dB(A)
Minuteur 10 s à 9 h 59 min, avec fonction d’analyse continue
Largeur (impériale) extérieure 11,42 in
Largeur (métrique) extérieure 29 cm
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Type Microcentrifugeuse (produits DIV), prise UE
Description Centrifugeuse 5425R, réfrigérée, CE-IVD, prise UE, clavier, sans rotor
Alimentation électrique 230 V/50 à 60 Hz (UE)
Type de contrôleur Clavier
Modèle Centrifugeuse 5425 R (EU-IVD), clavier
Rotor inclus No
Réfrigéré oui
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
La centrifugeuse 5425 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif.Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998.Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.